Learn More
p-Cresol-d3 (metil-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Cresol-d3 (Methyl-d3) |
| CAS | 108561-00-8 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H5 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 4-(Methyl-d3)phenol (ACI), p-Cresol-α,α,α-d3 (6CI), p-Cresol-d3 (methyl-d3), 4-Methylphenol-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trideuteriometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 111.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.076 |