Learn More
p-Cresol, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12163741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
5 GR
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12163741 100 g 100 GR
10790282 5 g 5 GR
10351631 500 g 500 g
10701904 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12163741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.45€
    35.30€ / 100 g
    Ahorro 3.15€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 32.0°C to 34.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 202.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,389
Índice Merck 15,2564
Gravedad específica 1.034
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosidad 8 mPa.s (35°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Cristalino sólido o líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Cresol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.