Learn More
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylphenol-2,3,5,6,O-D5 |
| CAS | 3646-98-8 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | p-Cres-2,3,5,6-d4-ol-d (7 CI, 8 CI), 2,3,5,6,O-Pentadeuterio-4-methylphenol, 4-Methylphen-2,3,5,6-d4-ol-d, p-Cresol-d5, p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD, 4-Methylphenol-2,3,5,6,O-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxi-6-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 113.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.089 g/mol |
| Mostrar más |