Learn More
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Código de producto. 15617790 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617790 5 g Glass bottle 5 g
15687780 100 g Glass bottle 100 g
15607790 500 g Glass bottle 500 g
15697780 2 kg Glass bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15617790 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C857515G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 106-44-5
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002376
Clave InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nombre IUPAC 4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol
Punto de fusión 32°C to 35°C
Color Incolora
Densidad 1.034g/mL at 25°C
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Punto de ignición 1038°F
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4OH
Cantidad 5 g
Número UN UN3455
Beilstein 1305151
Densidad del vapor 3.72 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza 0.99