Learn More
p-CPP HCl (clorhidrato de para-clorofenilpiperazina) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462210 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462210 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.1501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Nombres de analitos o componentes para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)piperazina; clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 233.14
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,0534 g/mol