Learn More
Alcohol p-cumarílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Coumaryl Alcohol |
| CAS | 3690-05-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H10 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propen-1-yl)-, 2-Propen-1-ol, 3-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), Phenol, 4-(3-hydroxy-1-propenyl)- (9CI), 3-(p-Hydroxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-(3-Hydroxy-1-propen-1-yl)phenol, 4-Hydroxycinnamic alcohol, 4-Hydroxycinnamyl alcohol, p-Coumaric alcohol, p-Coumaryl alcohol, p-Cumaric alcohol, p-Hydroxycinnamic alcohol, p-Hydroxycinnamyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-6,10-11H,7H2/b2-1+ |
| SMILES | OC\C=C\c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-3-hidroxiprop-1-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Mostrar más |