Learn More
p-Cumarolagmatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Coumaroylagmatine |
| CAS | 7295-86-5 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (E)-N-(4-Guanidinobutyl)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N4O2/c15-14(16)18-10-2-1-9-17-13(20)8-5-11-3-6-12(19)7-4-11/h3-8,19H,1-2,9-10H2,(H,17,20)(H4,15,16,18)/b8-5+ |
| SMILES | NC(=N)NCCCCNC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(4-carbamimidamidobutil)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 276.334 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.159 |