Learn More
p-Ácido cumárico, TRC
Código de producto. 30353257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353257 100 g 100 g
30354791 50 g -
30364851 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC755365100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7400-08-0
Fórmula molecular C9 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Sinónimo 4-trans-4-Hydroxycinnamic acid
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)prop-2-ácido enoico
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumaric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473
Porcentaje de pureza >95%