Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Coumaric Acid |
| CAS | 7400-08-0 |
| Fórmula molecular | C9H8O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid |
| Clave InChI | NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| PubChem CID | 637542 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ácido p-cumárico