Learn More
Ácido p-cumárico, + 98 %, cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11468200 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468200 10 g 10 g
11458200 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468200 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210257610
Isómero predominantemente trans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7400-08-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Clave InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Coumaric Acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Coumaric Acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxycinnamic acid