Learn More
MedChemExpress p-Coumaric acid
Código de producto. 16409066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409066 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409066 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0351
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecular 164.16 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.36%
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo trans-4-Hydroxycinnamic acid
Objetivo Endogenous Metabolite