Learn More
Ácido p-Cumático 4-O-Sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137918 2.5 g 2.50 g
17938004 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7553752.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308338-96-7
Fórmula molecular C9 H8 O6 S . 2Na
Peso molecular (g/mol) 290.2
Sinónimo (2E)-2-Propenoic acid, 3-[4-(sulfooxy)phenyl]-, sodium salt (1:2)
Nombre IUPAC sodio (E)-3-(4-(sulfonatooxi)fenil)acrilato
SMILES O=S(OC1=CC=C(C=C1)/C=C/C(O)=O)(O)=O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Coumaric Acid 4-O-Sulfate Disodium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O6S.2Na/c10-9(11)6-3-7-1-4-8(5-2-7)15-16(12,13)14;;/h1-6H,(H,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/b6-3+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.98