Learn More
p-Cumaraldehído, TRC
Código de producto. 30363320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363320 100 mg 100 miligramos
30351018 250 mg 250 miligramos
30355810 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC755450100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2538-87-6
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Coumaraldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524