Learn More
p-Cumaraldehído, TRC
Código de producto. 30351018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351018 250 mg 250 miligramos
30363320 100 mg 100 miligramos
30355810 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC755450250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2538-87-6
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Coumaraldehyde
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524