Learn More
Clorhidrato de p-clorofenilguanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride |
| CAS | 14279-91-5 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N3 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4-Chlorophenyl)guanidine Hydrochloride, Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Guanidine, (4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, (p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), 4-Chlorophenylguanidine hydrochloride, BW 65-100, p-Chlorophenyl urea hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN3.ClH/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10;/h1-4H,(H4,9,10,11);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)guanidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0174 |