Learn More
p-Clorofenilcianoguanidina, TRC
Código de producto. 30358514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358514 2.5 g 2.50 g
30350123 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3777352.5G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1482-62-8
Fórmula molecular C8 H7 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 194.62
Sinónimo Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-cyano-, Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-cyano- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-cyanoguanidine, 1-(p-Chlorophenyl)-3-cyanoguanidine, 1-Cyano-3-(4-chlorophenyl)guanidine, N-(p-Chlorophenyl)dicyandiamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N3-cyanoguanidine, NSC 74463, p-Chlorophenylcyanoguanidine, p-Chlorophenyldicyandiamide, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-cianoguanidina
SMILES Clc1ccc(NC(=N)NC#N)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0359