Learn More
Tocris Bioscience™ p-Chlorophenylalanine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18782474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18782474 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18782474 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0938/100
Tryptophan hydroxylase inhibitor
Binds irreversibly to tryptophan hydroxylase to cause depletion of serotonin in the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chlorophenylalanine
CAS 7424-00-2
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Pureza >99%
Peso molecular 199.63