Learn More
p-clorofenil ciclopentil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| CAS | 2204-98-0 |
| Fórmula molecular | C12H13ClO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-ciclopentilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0655 |