Learn More
p-clorofenol, MP Biomedicals
Código de producto. 11407504 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11407504 100 g
1 options
Código de producto. 11407504 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520559680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chlorophenol
CAS 106-48-9
Fórmula molecular C6H5ClO
Cantidad 100 g
Sinónimo p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
Clave InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Nombre IUPAC 4-clorofenol
Peso molecular (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56