Learn More
p-clorobencilbenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | p-Chlorobenzylbenzene |
| CAS | 831-81-2 |
| Fórmula molecular | C13H11Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-(phenylmethyl)benzene, (p-chlorophenyl)phenylmethane, (4-Chlorophenyl)phenylmethane, (p-Chlorophenyl)phenylmethane, 1-Benzyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-benzylbenzene, 4-Benzylchlorobenzene, 4-Chlorodiphenylmethane, NSC 83166, Phenyl(p-chlorophenyl)methane, p-Chlorodiphenylmethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Clc1ccc(Cc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-clorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 202.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0549 |