Learn More
Ácido p-clorobenzoico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16369717 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16369717 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16369717 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Ácido p-clorobenzoico74-11-31000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chlorobenzoic acid
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 74-11-3, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H5ClO2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)Cl
Nombre IUPAC Ácido 4-diclorobenzoico
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 156.565
PubChem CID 6318
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:30747
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio