Learn More
p-cloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30367286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367286 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30367286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36338510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chloroacetophenone
CAS 99-91-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 154.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185