Learn More
p-Cloranilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435593 100 g 100 g
11425593 25 g 25 g
11445593 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13495.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-Chloranil is used as a dye intermediate, oxidizing agent, vulcanizing agent and dehydrogenation reagent. It is also used to make chloranil electrodes for pH measurements. Further, it serves as a hydrogen acceptor and used for the aromatization reactions such as conversion of cyclohexadienes to the benzene derivatives. It is used to test the secondary amine. In addition to this, it is employed as a precursor to prepare diaziquone, which is used as a cancer chemotherapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El sp-cloranilo se utiliza como intermedio de tincióin, agente oxidante, agente vulcanizante y reactivo de deshidrogenación. También se utiliza para fabricar electrodos de cloranilo para mediciones de pH. Además, funciona como aceptor de hidrógeno y se utiliza en reacciones de aromatización, como la conversión de ciclohexadienos a derivados de benceno. Se utiliza para evaluar la amina secundaria. Asimismo, se emplea como precursor para preparar diaziquona, que se utiliza como agente quimioterapéutico del cáncer.
Solubilidad
Soluble en éter y acetona. Ligeramente soluble en cloroformo, dimetilformamida, disolvente de nafta, benceno, disulfuro de carbono y tetracloruro de carbono. Insoluble en agua, éter de petróleo frío, metanol, ftalato de dibutilo y alcohol frío.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-75-2
Fórmula molecular C6Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 245.86
Número MDL MFCD00001594
Clave InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chloranil
Punto de fusión ∼290°C (sublimation)
Densidad 1.97
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 393006
Índice Merck 14,2078
Información de solubilidad Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.88
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Chloranil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Chloranil