Learn More
p-Clonixin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Chlonixin |
| CAS | 36752-40-6 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(5-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(2-Methyl-5-chloroanilino)nicotinic acid, 5-Chloroclonixin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-4-5-9(14)7-11(8)16-12-10(13(17)18)3-2-6-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)cc1Nc2ncccc2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(5-cloro-2-metilanilino)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 262.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0509 |