Learn More
p-Ibuprofeno de Butilo, TRC
Código de producto. 30011707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011707 2 mg 2 miligramos
17923665 1 mg 1 miligramo
17940745 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6263052MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3585-49-7
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, Ibuprofen Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, 4-butyl-α-methyl-, Hydratropic acid, p-butyl- (7CI,8CI), 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, 2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, 2-(4-n-Butylphenyl)propionic acid, 2-(p-Butylphenyl)propionic acid, p-Butylhydratropic acid, p-Butyl Ibuprofen
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-butilfenil)propanoico
SMILES CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%