Learn More
MedChemExpress (-)-p-Bromotetramisole oxalate
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biochemical Assay Reagents |
| CAS | 62284-79-1 |
| Sinónimo | L-p-Bromotetramisole oxalate ∣ 6-Bromolevamisole oxalate |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (77.70 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 373.22 g/mol |
| Objetivo | HBV |