Learn More
p-bromofluorobenceno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Bromofluorobenzene-d4 |
| CAS | 50592-31-9 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Br F |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-6-fluoro-benzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromofluorobenzene-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 179.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9731 |