Learn More
p-bifenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Biphenylacetonitrile |
| CAS | 31603-77-7 |
| Fórmula molecular | C14H11N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2 |
| SMILES | [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilfenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |