Learn More
p-bifenilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30341446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341446 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39783025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Biphenylacetonitrile
CAS 31603-77-7
Fórmula molecular C14H11N
Cantidad 25 g
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
SMILES [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C
Nombre IUPAC 2-(4-fenilfenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 193.24