Learn More
p-Benzoquinona, TRC
Código de producto. 30137382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137382 1 g 1 g
30137578 50 g 50 g
30008365 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2065801G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-51-4
Fórmula molecular C6 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 108.09
Sinónimo p-Benzoquinone (8CI), 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadienedione, Chinone, Inhibitor PBQ, NSC 36324, PBQ, PBQ 2, Quinone, Stearer PBQ, p-Quinone
Nombre IUPAC Ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES O=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzoquinone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0211
Porcentaje de pureza >95%