Learn More
Dioxima de 1,4-benzoquinona, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12989424 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12989424 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12989424 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Dioxima de 1,4-benzoquinona105-11-31000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Benzoquinone dioxime
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 105-11-3
% mín. CAS 0.1
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1
Forma física Sólido
Fórmula molecular C6H6N2O2
Número MDL MFCD00063636
Color Blanco
pH 5 to 8
Punto de fusión 884°C
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Nombre IUPAC N-(4-nitrosofenil)hidroxilamina
Solvent or Matrix MeCl:Acetone
Peso molecular (g/mol) 138.13
PubChem CID 7737
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio