Learn More
Dioxima de p-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | p-Benzoquinone dioxime |
| Punto de fusión | ∼223°C (decomposition) |
| Densidad | 1.49 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 2043234 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.13 |
| Porcentaje de pureza | 95% |