Learn More
Dioxima de p-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478157 50 g 50 g
11488157 250 g 250 g
11468157 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17532.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-11-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-11-3
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00063636
Clave InChI LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Sinónimo 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd
PubChem CID 7737
Nombre IUPAC N-(4-nitrosofenil)hidroxilamina
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Benzoquinone dioxime
Punto de fusión ∼223°C (decomposition)
Densidad 1.49
Cantidad 50 g
Beilstein 2043234
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%