Learn More
p-Benzoquinona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Benzoquinone-d4 |
| CAS | 2237-14-1 |
| Fórmula molecular | C6 D4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzoquinone D4, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione-2,3,5,6-d4, p-Benzoquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), p-Benzoquinone-d4 (7CI), 1,4-Benzoquinone-d4, Benzoquinone-d4, Perdeutero-p-benzoquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C(=O)C(=C([2H])C1=O)[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-1,4-benzoquinona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0462 |