Learn More
P-Benzoquinona, + 98 %, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12337133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
12337133 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 12337133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/2150/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 106-51-4
Punto de fusión 112°C
Color Amarillo
pH 4
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H4O2
Número MDL 1591
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: quinone