Learn More
p-benzoquinona-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Benzoquinone-13C6 |
| CAS | 153001-29-7 |
| Fórmula molecular | 13C6H4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzoquinone-13C6, 1,4-Cyclohexadienedione-13C6, 1,4-Dione-2,5-cyclohexadiene-13C6, Quinone-13C6, p-Quinone-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O=[13C]([13C]([H])=[13C]1[H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]1=O |
| Nombre IUPAC | (1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.05 |