Learn More
Bromuro de p-azidofenacilo, TRC
Código de producto. 30329475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30329475 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA920000500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Azidophenacyl Bromide
CAS 57018-46-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H6 Br N3 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 1-(4-azidofenil)-2-bromoetanona
Peso molecular (g/mol) 240.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.9694
Porcentaje de pureza >95