Learn More
Bromuro de p-azidofenacilo, TRC
Código de producto. 30345657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30345657 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9200001G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Azidophenacyl Bromide
CAS 57018-46-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H6 Br N3 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 1-(4-azidofenil)-2-bromoetanona
Peso molecular (g/mol) 240.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.9694
Porcentaje de pureza >95