Learn More
p-Azidobenzoilhidrazida, TRC
Código de producto. 30415160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415160 25 mg -
30414358 50 mg 50 miligramos
30413185 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29029025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63296-32-2
Fórmula molecular C7H7N5O
Peso molecular (g/mol) 177.16
Nombre IUPAC 4-azidobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Azidobenzoylhydrazide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N5O/c8-10-7(13)5-1-3-6(4-2-5)11-12-9/h1-4H,8H2,(H,10,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0651