Learn More
p-azidoacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Azidoacetophenone |
| CAS | 20062-24-2 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)10-11-9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-azidofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0589 |