Learn More
Ácido p-arsanílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450448 500 g 500 g
11440448 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11450448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24595.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 98-50-0 | C6H8AsNO3 | 217.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-50-0
Fórmula molecular C6H8AsNO3
Peso molecular (g/mol) 217.056
Número MDL MFCD00007819
Clave InChI XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-arsanilic acid, arsanilic acid, 4-arsanilic acid, 4-aminophenyl arsonic acid, 4-aminobenzenearsonic acid, atoxylic acid, p-aminobenzenearsonic acid, aminophenylarsine acid, p-anilinearsonic acid, pro-gen
PubChem CID 7389
ChEBI CHEBI:49477
Nombre IUPAC ácido 4(-aminofenil)arsónico
SMILES C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Arsanilic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3465
Beilstein 1102334
Índice Merck 14,792
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 98%