Learn More
p-Anisilclorodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714281 100 g Frasco de vidrio 100 g
10429070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156561000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.8 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14470-28-1
Fórmula molecular C20H17ClO
Peso molecular (g/mol) 308.8
Número MDL MFCD00000814
Clave InChI OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
Nombre IUPAC 1-[cloro(difenil)metil]-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisylchlorodiphenylmethane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 121.0°C to 125.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 713
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.8
Porcentaje de pureza 97%