Learn More
Cloruro de p-anisoílo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386350 100 g 100 g
10254270 5 g 5 g
10529440 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104851000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-07-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00000687
Clave InChI MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxibenzoílo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisoyl chloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 22°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 145°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COCl
Índice de refracción 1.5800 to 1.582
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 163
Índice Merck 15, 665
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in diethyl ether,acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Anisoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.