Learn More
p-anisidina, TRC
Código de producto. 30329519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329519 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30329519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67350550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anisidine (4-Methoxyaniline)
CAS 104-94-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H9 N O
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Anisidine (8CI), 4-Methoxybenzenamine, 1,4-Anisidine, 1-Amino-4-methoxybenzene, 4-Aminoanisole, 4-Aminomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-aminobenzene, 4-Methoxyaniline, 4-Methoxylaniline, 4-Methoxyphenylamine, Anisidine, Methyl 4-aminophenyl ether, NSC 7921, p-Aminoanisole, p-Aminomethoxybenzene, p-Anisidine, p-Anisylamine, p-Methoxyaniline, p-Methoxyphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxianilina
Peso molecular (g/mol) 123.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684
Porcentaje de pureza >95