Learn More
Ácido p-anísico, TRC
Código de producto. 30342889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342889 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6733001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473