Learn More
Ácido p-anísico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13418378 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10686352 100 g Frasco de plástico 100 g
10686542 250 g Frasco de plástico 250 g
10654822 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418378 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152370051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-09-4
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002542
Clave InChI ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
Nombre IUPAC ácido 4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 181.0°C to 186.0°C
Color Beige grisáceo a blanco
Punto de ebullición 275.0°C
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3OC6H4CO2H
Índice de refracción 1.5710 to 1.5760
Cantidad 5 kg
Beilstein 10,IV,346
Índice Merck 15,659
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo