Learn More
p-Anisaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723085 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723085 500 g Frasco de vidrio 500 g
10554521 25 g Frasco de vidrio 25 g
10153291 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10723085 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352295000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2186-92-7
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00036507
Clave InChI NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
Nombre IUPAC 1-(dimetoximetil)-4-metoxibenceno
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0680g/mL
Punto de ebullición 235.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.068
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido