Learn More
p-Anisaldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676092 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10355830 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10010680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11309881 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10676092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    139.65€ / 500 ml
    Ahorro 25.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-11-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003385
Clave InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Anisaldehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1210g/mL
Punto de ebullición 248°C to 249°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CHO
Índice de refracción 1.5710 to 1.574
Cantidad 500 mL
Beilstein 08,67
Índice Merck 15,656
Gravedad específica 1.121
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido