Learn More
P-Anisaldehído, + 98 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10489160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10489160 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10489160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7490/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 123-11-5
Punto de fusión -1°C
pH 7
Punto de ebullición 248°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C8H8O2
Número MDL 3385
Cantidad 100 mL
Clave InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 136.15
Densidad del vapor 4.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Anisaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.