Learn More
Ácido p-aminosulfonildihidrocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Aminosulfonyldihydrocinnamic Acid |
| CAS | 90610-69-8 |
| Fórmula molecular | C9H11NO4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Sulfamoyl-Phenyl)-Propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-sulfamoilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0409 |